4-(Dichloromethylene)morpholin-4-ium
APOSOR300166-1GEA
0
EUR
APOSOR300166-1G
4-(Dichloromethylene)morpholin-4-ium
4-(Dichloromethylene)morpholin-4-ium
Storage Temperature:
Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD19439686 CAS-numero: 790600-30-5 |