4-Isopropylmorpholine

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR300167-1GEA 370 EUR
APOSOR300167-1G
4-Isopropylmorpholine
4-Isopropylmorpholine
Kaava: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01713701
CAS-numero: 1004-14-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR