4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR300178-100MGEA 264 EUR
APOSOR300178-100MG APOSOR300178-250MG
4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Kaava: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,227 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD31536716
CAS-numero: 2209086-85-9