N-Ethylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR300180-250MGEA 562 EUR
APOSOR300180-250MG APOSOR300180-1G
N-Ethylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
N-Ethylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Kaava: C₇H₁₃N·ClH
MW: 147,646 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD31536718
CAS-numero: 2187435-35-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR