2-(Bromomethyl)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR300181-250MGEA 110 EUR
APOSOR300181-250MG
2-(Bromomethyl)-1-methoxy-3-nitrobenzene
2-(Bromomethyl)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Kaava: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,058 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD17168655
CAS-numero: 19689-86-2
UN: 3261
ADR: 8,III