tert-Butyl 3-bromo-5-isopropylbenzylcarbamate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR300235-250MGEA 572 EUR
APOSOR300235-250MG
tert-Butyl 3-bromo-5-isopropylbenzylcarbamate
tert-Butyl 3-bromo-5-isopropylbenzylcarbamate
Kaava: C₁₅H₂₂BrNO₂
MW: 328,245 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD31561268
CAS-numero: 2227272-55-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR