2-Bromo-1-(3-bromo-5-methylphenyl)ethanone
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR300245-1GEA 886 EUR
APOSOR300245-1G
2-Bromo-1-(3-bromo-5-methylphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(3-bromo-5-methylphenyl)ethanone
Kaava: C₉H₈Br₂O
MW: 291,967 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD23711607
CAS-numero: 260430-27-1
UN: 3261
ADR: 8,III