2-Chloroquinoxalin-6-amine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR300371-1GEA 241 EUR
APOSOR300371-1G APOSOR300371-250MG
2-Chloroquinoxalin-6-amine
2-Chloroquinoxalin-6-amine
Kaava: C₈H₆ClN₃
MW: 179,606 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16628196
CAS-numero: 112928-27-5