3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR300380-10GEA 0 EUR
APOSOR300380-10G APOSOR300380-1G APOSOR300380-5G
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Kaava: C₆H₃BrClN₃
MW: 232,465 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22380452
CAS-numero: 1357945-38-0