5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR300392-250MGEA 93.7 EUR
APOSOR300392-250MG APOSOR300392-1G
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Kaava: C₆H₃ClIN₃
MW: 279,466 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18250844
CAS-numero: 1260666-29-2