1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR300394-250MGEA 220 EUR
APOSOR300394-250MG APOSOR300394-1G
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Kaava: C₇H₅BrClNO
MW: 234,478 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11847348
CAS-numero: 1245915-91-6