5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR300398-1GEA 347 EUR
APOSOR300398-1G APOSOR300398-250MG
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Kaava: C₁₁H₁₂BrN₃O
MW: 282,136 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22689759
CAS-numero: 1256957-72-8