4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride, tech
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR300768-5GEA 415 EUR
APOSOR300768-5G APOSOR300768-1G
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride, tech
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride
Kaava: C₂Cl₂NS₂·Cl
MW: 208,517 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03426194
CAS-numero: 75318-43-3