3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR300793-1GEA 224 EUR
APOSOR300793-1G
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
Kaava: C₈H₁₁N₃
MW: 149,193 g/mol
Sulamispiste: 131…132 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00121111
CAS-numero: 875554-79-3