2-Methyl-5-iodopyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR301057-5GEA 488 EUR
APOSOR301057-5G
2-Methyl-5-iodopyridine
2-Methyl-5-iodopyridine
Kaava: C₆H₆IN
MW: 219,023 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07437990
CAS-numero: 695-17-0