4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR301195-250MGEA 235 EUR
APOSOR301195-250MG APOSOR301195-1G
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
Kaava: C₄H₂Cl₂N₂O
MW: 164,977 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD14702755
CAS-numero: 6297-80-9