5,6-Dibromo-2-pyridinamine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR301215-1GEA 82 EUR
APOSOR301215-1G APOSOR301215-5G
5,6-Dibromo-2-pyridinamine 97%
5,6-Dibromo-2-pyridinamine
Kaava: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,907 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00234045
CAS-numero: 89284-11-7