3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 5-oxide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR302028-100MGEA 118 EUR
APOSOR302028-100MG
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 5-oxide
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 5-oxide
Kaava: C₆H₅N₃O
MW: 135,123 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22989413
CAS-numero: 91184-02-0