5-Bromo-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR302101-1GEA 196 EUR
APOSOR302101-1G
5-Bromo-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
5-Bromo-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Kaava: C₄H₄BrN₃O₂
MW: 205,997 g/mol
Sulamispiste: 90…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00195044
CAS-numero: 89607-13-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR