5,6-Dihydro-2-iodoimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepine-10-carboxylic acid, methyl ester
APOSOR302110-1GEA
0
EUR
APOSOR302110-1G
5,6-Dihydro-2-iodoimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepine-10-carboxylic acid, methyl ester
5,6-Dihydro-2-iodoimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepine-10-carboxylic acid, methyl ester
Kaava:
C₁₃H₁₁IN₂O₃ MW: 370,143 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD22581525 CAS-numero: 1282516-44-2 |