4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-acetic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR302119-1GEA 222 EUR
APOSOR302119-1G
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-acetic acid
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-acetic acid
Kaava: C₁₁H₁₇BN₂O₄
MW: 252,075 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16660234
CAS-numero: 1083326-41-3