2-((4-Methoxyphenyl)amino)-2-thioxoacetamide

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR302167-5GEA 455 EUR
APOSOR302167-5G
2-((4-Methoxyphenyl)amino)-2-thioxoacetamide
2-((4-Methoxyphenyl)amino)-2-thioxoacetamide
Kaava: C₉H₁₀N₂O₂S
MW: 210,253 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00158777
CAS-numero: 71369-81-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR