2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR302231-1GEA 275 EUR
APOSOR302231-1G
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetonitrile
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetonitrile
Kaava: C₇H₅ClN₂
MW: 152,581 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09923938
CAS-numero: 185315-51-9