Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR302244-250MGEA 0 EUR
APOSOR302244-250MG APOSOR302244-100MG APOSOR302244-1G
Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Kaava: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206,198 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD26404011
CAS-numero: 27124-44-3