Bicyclo[3.3.1]nonane-3,7-dione

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR302294-1GEA 405 EUR
APOSOR302294-1G
Bicyclo[3.3.1]nonane-3,7-dione
Bicyclo[3.3.1]nonane-3,7-dione
Kaava: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013278
CAS-numero: 770-15-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR