(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR302300-1GEA 513 EUR
APOSOR302300-1G APOSOR302300-500MG
(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid 96%
(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Kaava: C₈H₁₃BN₂O₂
MW: 180,012 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12912694
CAS-numero: 535934-70-4