6-Bromopyridine-3,4-diamine

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR302354-1GEA 498 EUR
APOSOR302354-1G
6-Bromopyridine-3,4-diamine
6-Bromopyridine-3,4-diamine
Kaava: C₅H₆BrN₃
MW: 188,025 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11100655
CAS-numero: 1033203-41-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR