9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR302430-250MGEA 118 EUR
APOSOR302430-250MG APOSOR302430-1G
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Kaava: C₈H₁₃NO
MW: 139,195 g/mol
Sulamispiste: 123…125 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD02114721
CAS-numero: 4390-39-0
UN: 1759
ADR: 8,III