2-(2,6-Dichlorophenyl)thiazolo[5,4-c]pyridine

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR302504-1GEA 618 EUR
APOSOR302504-1G
2-(2,6-Dichlorophenyl)thiazolo[5,4-c]pyridine
2-(2,6-Dichlorophenyl)thiazolo[5,4-c]pyridine
Kaava: C₁₂H₆Cl₂N₂S
MW: 281,16 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13659418
CAS-numero: 1203681-45-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR