4-Chloro-5-methylbenzene-1,2-diamine

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR30268-1GEA 79.1 EUR
APOSOR30268-1G
4-Chloro-5-methylbenzene-1,2-diamine
4-Chloro-5-methylbenzene-1,2-diamine
Kaava: C₇H₉ClN₂
MW: 156,613 g/mol
Sulamispiste: 138…140 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00221471
CAS-numero: 63155-04-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR