Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR30301-250MGEA 32.3 EUR
APOSOR30301-250MG APOSOR30301-1G
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Kaava: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,243 g/mol
Kiehumispiste: 66…68 °C (0,2 mm Hg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02677686
CAS-numero: 306937-37-1