6-Bromo-3,4-dihydro-7-hydroxyquinolin-2(1H)-one

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR303145-1GEA 118 EUR
APOSOR303145-1G APOSOR303145-500MG APOSOR303145-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-7-hydroxyquinolin-2(1H)-one
6-Bromo-3,4-dihydro-7-hydroxyquinolin-2(1H)-one
Kaava: C₉H₈BrNO₂
MW: 242,069 g/mol
Sulamispiste: 230…232 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD20527851
CAS-numero: 1194459-28-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR