6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR303148-500MGEA 323 EUR
APOSOR303148-500MG APOSOR303148-1G
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
Kaava: C₉H₈BrNO
MW: 226,07 g/mol
Sulamispiste: 105…107 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22689160
CAS-numero: 1420537-63-8