2,2-Dimethyl-6-nitro-2H,3H,4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3-one
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR303183-500MGEA 243 EUR
APOSOR303183-500MG APOSOR303183-1G
2,2-Dimethyl-6-nitro-2H,3H,4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3-one
2,2-Dimethyl-6-nitro-2H,3H,4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3-one
Kaava: C₉H₉N₃O₄
MW: 223,185 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD10000811
CAS-numero: 1002726-59-1