5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR303222-500MGEA 243 EUR
APOSOR303222-500MG APOSOR303222-1G
5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Kaava: C₈H₁₃N₃O₂
MW: 183,208 g/mol
Sulamispiste: 122…124 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD23697496
CAS-numero: 1426904-72-4