3-(2-Methylpropoxy)-5-(propan-2-yloxy)benzoic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR303262-5GEA 531 EUR
APOSOR303262-5G APOSOR303262-1G APOSOR303262-500MG
3-(2-Methylpropoxy)-5-(propan-2-yloxy)benzoic acid
3-(2-Methylpropoxy)-5-(propan-2-yloxy)benzoic acid
Kaava: C₁₄H₂₀O₄
MW: 252,306 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD23989321
CAS-numero: 852520-45-7