6-Chloro-N-(2-cyclopropylethyl)pyridazine-3-carboxamide
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR303266-1GEA 549 EUR
APOSOR303266-1G APOSOR303266-500MG
6-Chloro-N-(2-cyclopropylethyl)pyridazine-3-carboxamide
6-Chloro-N-(2-cyclopropylethyl)pyridazine-3-carboxamide
Kaava: C₁₀H₁₂ClN₃O
MW: 225,675 g/mol
Sulamispiste: 117 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD21255380
CAS-numero: 840488-85-9