2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR303300-1GEA 125 EUR
APOSOR303300-1G APOSOR303300-500MG
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
Kaava: C₁₀H₈N₂S₂
MW: 220,314 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07161751
CAS-numero: 13399-12-7