Methyl 3,4-dinitrobenzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR303573-1GEA 177 EUR
APOSOR303573-1G
Methyl 3,4-dinitrobenzoate
Methyl 3,4-dinitrobenzoate
Kaava: C₈H₆N₂O₆
MW: 226,143 g/mol
Sulamispiste: 88…90 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02149453
CAS-numero: 22907-68-2