tert-Butyl 4-[2-(methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]piperazine-1-carboxylate

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR303931-5GEA 469 EUR
APOSOR303931-5G APOSOR303931-1G APOSOR303931-500MG
tert-Butyl 4-[2-(methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]piperazine-1-carboxylate
Kaava: C₁₇H₂₃N₃O₆
MW: 365,381 g/mol
Sulamispiste: 117…119 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07369745
CAS-numero: 870703-73-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR