1-(3-Hydroxycyclobutyl)ethan-1-one

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR304344-1GEA 1720 EUR
APOSOR304344-1G
1-(3-Hydroxycyclobutyl)ethan-1-one
1-(3-Hydroxycyclobutyl)ethan-1-one
Kaava: C₆H₁₀O₂
MW: 114,142 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD24701736
CAS-numero: 30494-01-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR