(S)-5-Methyl-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR304438-500MGEA 781 EUR
APOSOR304438-500MG APOSOR304438-1G
(S)-5-Methyl-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
(S)-5-Methyl-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
Kaava: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,194 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD30146460
CAS-numero: 1860033-47-1