tert-Butyl 6-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzimidazole-1-carboxylate

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR305022-250MGEA 410 EUR
APOSOR305022-250MG
tert-Butyl 6-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzimidazole-1-carboxylate
tert-Butyl 6-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Kaava: C₁₉H₂₇BN₂O₄
MW: 358,24 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13182514
CAS-numero: 631912-39-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR