7-(Methoxycarbonyl)-1H-indazole-3-carboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR305088-250MGEA 374 EUR
APOSOR305088-250MG
7-(Methoxycarbonyl)-1H-indazole-3-carboxylic acid
7-(Methoxycarbonyl)-1H-indazole-3-carboxylic acid
Kaava: C₁₀H₈N₂O₄
MW: 220,182 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08458994
CAS-numero: 898747-36-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR