5,7-Dichloro-1H-indazole

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR305129-250MGEA 242 EUR
APOSOR305129-250MG
5,7-Dichloro-1H-indazole
5,7-Dichloro-1H-indazole
Kaava: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,026 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16877653
CAS-numero: 50477-27-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR