4-(1H-Indazol-6-ylamino)-6-methoxy-7-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinoline-3-carbonitrile

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR305131-250MGEA 966 EUR
APOSOR305131-250MG
4-(1H-Indazol-6-ylamino)-6-methoxy-7-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinoline-3-carbonitrile
4-(1H-Indazol-6-ylamino)-6-methoxy-7-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinoline-3-carbonitrile
Kaava: C₂₅H₂₆N₆O₃
MW: 458,512 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD23134638
CAS-numero: 263170-58-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR