6-Bromo-3-(methylsulphonyl)-1H-indazole

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR305138-250MGEA 644 EUR
APOSOR305138-250MG
6-Bromo-3-(methylsulphonyl)-1H-indazole
6-Bromo-3-(methylsulphonyl)-1H-indazole
Kaava: C₈H₇BrN₂O₂S
MW: 275,122 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD21602944
CAS-numero: 651780-43-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR