2,3-Dihydro-1H-indole-7-carboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR305167-250MGEA 144 EUR
APOSOR305167-250MG
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carboxylic acid
Kaava: C₉H₉NO₂
MW: 163,173 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11617212
CAS-numero: 15861-40-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR