(2E)-3-(3H-Imidazo[4,5-b]pyridin-6-yl)prop-2-enoic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR305189-250MGEA 572 EUR
APOSOR305189-250MG
(2E)-3-(3H-Imidazo[4,5-b]pyridin-6-yl)prop-2-enoic acid
(2E)-3-(3H-Imidazo[4,5-b]pyridin-6-yl)prop-2-enoic acid
Kaava: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,171 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13177376
CAS-numero: 335030-65-4