tert-Butyl 5-[(1E)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]-1H-indole-1-carboxylate

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR305224-250MGEA 542 EUR
APOSOR305224-250MG
tert-Butyl 5-[(1E)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]-1H-indole-1-carboxylate
tert-Butyl 5-[(1E)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]-1H-indole-1-carboxylate
Kaava: C₁₇H₁₉NO₄
MW: 301,337 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13183417
CAS-numero: 561307-71-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR